Documentos
07-212
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-dimetil-histona H3 (Lys9)
Upstate®, from rabbit
Sinónimos:
H3K9me2, Histone H3 (di methyl K9), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, human, vertebrates, chicken
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
dimethylation (Lys9)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
General description
La listona H3 es una de las cinco proteínas histonas principales implicadas en la estructura de la cromatina de las células eucariotas. Caracterizada por un dominio globular principal y una larga cola N terminal, la H3 participa en la estructura de ′collar de perlas′ de los nucleosomas. La cola N-terminal de la histona H3 sobresale del centro globular del nucleosoma y puede experimentar varios tipos diferentes de modificaciones epigenéticas que influyen en los procesos celulares. Entre estas modificaciones se cuentan la unión covalente de grupos metilo o acetilo a los aminoácidos lisina y arginina y la fosforilación de la serina o la treonina.
Specificity
Histona H3 metilada (Lys9). Especificidad demostrada por el ensayo de inhibición de péptidos utilizando péptidos metilados y no metilados. Ligera reactividad cruzada con la trimetil-Lys27 histona H3.
Se prevé reacción cruzada con levadura de fisión y pollo.
Immunogen
Epítopo: aminoácidos 6-13
Péptido sintético conjugado con KLH correspondiente a los aminoácidos 6-13 (TAR[dimetil-K]STGG-C) de la histona H3 con C añadido al C terminal para conjugación. La secuencia inmunizante está conservada desde los protozoos Tetrahymena hasta los seres humanos.
Application
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
El anticuerpo anti-dimetil-histona H3 (Lys9) es un anticuerpo policlonal de conejo para la detección de la dimetil-histona H3 (Lys9), también conocida como H3K9me2, histona H3 (dimetil K9), y se ha validado en ICC y WB.
No se recomienda para ChIP.
Subcategoría investigación
Histonas
Quality
Evaluada de manera sistemática mediante inmunotransferencia Western en extracto ácido de células HeLa e histona H3 recombinante.
(nº de ref. 14-411)
Análisis mediante inmunotransferencia Western:
una dilución 1:500 de este lote detectó la dimetil histona H3 en 10 μg de extracto ácido de células HeLa, pero no en histona H3 recombinante.
Target description
17 kDa
Physical form
Cromatografía de inmunoafinidad
IgG policlonal de conejo purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,2 M, pH 7,4, NaCl 0,15 M, 5 mg/ml de BSA, acida sódica al 0,05% antes de añadir el 30 % de glicerol.
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras la primera descongelación, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto. Nota: la variabilidad en las temperaturas del congelador por debajo de -20°C puede hacer que las disoluciones que contienen glicerol se congelen durante el almacenamiento.
Analysis Note
Control
Extractos de células HeLa, NIH/3T3 o COS.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Epigenetic silencing of the immunoglobulin heavy-chain gene in classical Hodgkin lymphoma-derived cell lines contributes to the loss of immunoglobulin expression.
Ushmorov, A; Ritz, O; Hummel, M; Leithauser, F; Moller, P; Stein, H; Wirth, T
Blood null
DNA methylation controls histone H3 lysine 9 methylation and heterochromatin assembly in Arabidopsis
Soppe, Wim J J, et al
The Embo Journal, 21, 6549-6559 (2002)
Xue-Shan Ma et al.
Scientific reports, 5, 17924-17924 (2015-12-08)
H3K9 methylation is an important histone modification that is correlated with gene transcription repression. The asymmetric H3K9 dimethylation (H3K9me2) pattern between paternal and maternal genomes is generated soon after fertilization. In the present study, we carefully determined the dynamics of
Regulation of histone H3 lysine 9 methylation in oocytes and early pre-implantation embryos.
Liu, H; Kim, JM; Aoki, F
Development null
Changes in 5S rDNA chromatin organization and transcription during heterochromatin establishment in Arabidopsis.
Mathieu, O; Jasencakova, Z; Vaillant, I; Gendrel, AV; Colot, V; Schubert, I; Tourmente, S
Plant Cell null