Saltar a
07-449
Anticuerpo anti-trimetil-histona H3 (Lys27)
Upstate®, from rabbit
Sinónimos:
H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3, H3k27me3
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse
Application:
ICC, IHC, IP, WB, multiplexing
Citations:
2261
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, multiplexing: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
trimethylation (Lys27)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
General description
La listona H3 es una de las cinco proteínas histonas principales implicadas en la estructura de la cromatina de las células eucariotas. Caracterizada por un dominio globular principal y una larga cola N terminal, la H3 participa en la estructura de ′collar de perlas′ de los nucleosomas. La cola N-terminal de la histona H3 sobresale del centro globular del nucleosoma y puede experimentar varios tipos diferentes de modificaciones epigenéticas que influyen en los procesos celulares. Entre estas modificaciones se cuentan la unión covalente de grupos metilo o acetilo a los aminoácidos lisina y arginina y la fosforilación de la serina o la treonina.
17 kDa
Immunogen
Péptido sintético 2X-ramificado, conjugado con KLH que contiene la secuencia …AR(me3K)SAP… en la que me3K corresponde a trimetil-lisina en el resto 27 de la histona H3 humana.
Application
El anti-trimetil-histona H3 (Lys27), también conocido como anti-H3K27me3, es un anticuerpo policlonal de conejo muy citado en la bibliografía. Este anticuerpo purificado con proteína A se analiza mediante inmunotransferencia por puntos para determinar la especificidad por la lisina 27 trimetilada y se valida con WB, ICC e IP.
Inmunocitoquímica:
Inmunoprecipitación:
Análisis de especificidad histona-péptido Beadlyte:
Biochem/physiol Actions
Histona H3 trimetilada (Lys27). Se prevé amplia reactividad cruzada entre especies.
Se prevé amplia reactividad cruzada entre especies.
Physical form
IgG de conejo purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M, pH 7,4, NaCl 0,15 M con acida sódica al 0,05% antes de añadir glicerol al 30 %.
Presentación: Purificado
Analysis Note
Evaluado sistemáticamente mediante transferencia western en proteínas extraídas con ácido de células HeLa.
Análisis de inmunoelectrotransferencia:
Se utilizaron 0,4 µg/ml de anti-trimetil histona H3 Lys27 en histona H3 recombinante y extractos ácidos de células HeLa.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica de lote, consúltese el certificado de análisis.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
0744807442051951S
description
Upstate®, from rabbit
description
Upstate®, from rabbit
description
Upstate®, from rabbit
description
clone 18E9.1, from mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human, vertebrates
species reactivity
human, mouse, rat, chicken
species reactivity
human, mouse
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
18E9.1, monoclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
UniProt accession no.
Q16695
UniProt accession no.
Q16695
UniProt accession no.
Q16695
UniProt accession no.
P84243
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
o
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. What is the concentration of the antibody 07-449? __ug/ml
    1 answer
    1. The concentration of this antibody is 1?mg/mL. This information is available in the product Certificate of Analysis.