Key Documents
07-1402-I
Sigma-Aldrich
Anti-GLUT-2
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Solute carrier family 2, facilitated glucose transporter member 2, Glucose transporter type 2, liver, GLUT-2
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, human, mouse
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Slc2A2(20526)
General description
La familia 2 portadora de solutos, miembro 2 del transportador de glucosa facilitado UniProt P14246; también conocido como transportador de glucosa tipo 2, hígado, GLUT-2) está codificada por el gen Slc2a2 (también conocido como Glut-2, Glut2) (ID del gen 20526) en especies murinas. Los GLUT (transportadores de glucosa) son una familia de glucoproteínas integrales de membrana que facilitan la captación de glucosa por las células. La clonación molecular de los transportadores de glucosa ha identificado una familia de genes estrechamente relacionados que codifican al menos 7 proteínas con un alto grado de homología (del 45 % al 65 %). El GLUT2 es un transportador de glucosa facilitador que media la transferencia bidireccional de glucosa a través de la membrana del hepatocito. Está presente a elevadas concentraciones en la membrana plasmática de las células beta pancreáticas donde inicia el primer paso de la secreción de insulina estimulada por glucosa. Debido a su baja afinidad y gran capacidad, el GLUT2 transporta los azúcares alimenticios, glucosa, fructosa y galactosa en un amplio intervalo de concentraciones fisiológicas, mostrando grandes flujos bidireccionales dentro y fuera de las células. También participa en el transporte de glucosa en el intestino delgado y el riñón junto con el cotransportador Na+/glucosa. La expresión hepática del GLUT2 se regula de una manera dependiente de la dosis de acuerdo con la concentración de glucosa en hepatocitos primarios y líneas celulares de hepatocitos. Además, la expresión hepática del GLUT2 se reduce durante la inanición y vuelve a los niveles normales después de la realimentación. En animales diabéticos aumenta la expresión hepática del GLUT2, pero se corrige a niveles normales cuando las condiciones hiperglucémicas se corrigen con insulina exógena.
Ref.: Burkhardt, BR., et al. (2005). FEBS Lett. 579, 5759 5764.
Specificity
Este anticuerpo policlonal se dirige a una región del interior del primer bucle extracelular del GLUT-2 humano, de ratón y de rata.
Immunogen
Epítopo: dominio de:
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde a una secuencia de 16-a.a. dentro del primer bucle extracelular del GLUT-2 de ratón.
Application
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): 1 µg/ml de un lote representativo detectó el GLUT-2 en 10 µg de lisados celulares humanos (A431, HEK293, HeLa, HepG2, HUVEC, Jurkat, PC3), de ratón (C2C12, NIH/3T3, Raw 264,7), de rata (L6, PC12) y de tejido cerebral homogeneizado de ratón.
Categoría investigación
Comunicación molecular
Detección del GLUT-2 con este anticuerpo policlonal anti-GLUT-2 purificado de conejo, nº de ref. 07-1402-I, validado para utilizar en inmunoelectrotransferencia (Western Blotting).
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células HEK293.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (western blot): 1 µg/ml de este anticuerpo detectó el GLUT-2 en 10 µg de lisado de células HEK293.
Target description
~50 kDa observados. 57,49/57,11/57,09 kDa (humano/ratón/rata) calculados. En algunos lisados pueden observarse bandas no caracterizadas.
Physical form
Anticuerpo policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Purificada por afinidad
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Max Hahn et al.
Communications biology, 3(1), 541-541 (2020-10-02)
Mouse models of Streptozotocin (STZ) induced diabetes represent the most widely used preclinical diabetes research systems. We applied state of the art optical imaging schemes, spanning from single islet resolution to the whole organ, providing a first longitudinal, 3D-spatial and
Jessica L Huang et al.
The Journal of endocrinology, 246(1), 69-78 (2020-05-06)
There is great interest in generating functionally mature beta cells from stem cells, as loss of functional beta cell mass contributes to the pathophysiology of diabetes. Identifying markers of beta cell maturity is therefore very helpful for distinguishing stem cells
Atcharaporn Ontawong et al.
Biomedical reports, 15(3), 73-73 (2021-08-19)
The major constituents of Coffea arabica (coffee), including caffeine, chlorogenic acid and caffeic acid, exhibit antihyperglycemic properties in in vitro and in vivo models. However, whether Coffea arabica bean extract (CBE) regulates glucose uptake activity and the underlying mechanisms involved
Yumiko Takahashi et al.
Nutrients, 13(7) (2021-07-03)
We examined the effect of dietary carbohydrate intake on post-exercise glycogen recovery. Male Institute of Cancer Research (ICR) mice were fed moderate-carbohydrate chow (MCHO, 50%cal from carbohydrate) or high-carbohydrate chow (HCHO, 70%cal from carbohydrate) for 10 days. They then ran
Xue Liu et al.
BMC biology, 21(1), 150-150 (2023-07-05)
Biological aging is an important factor leading to the development of pathologies associated with metabolic dysregulation, including type 2 diabetes, cancer, cardiovascular and neurodegenerative diseases. Telomere length, a central feature of aging, has additionally been identified as inversely associated with