Documentos clave
06-727
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-FcεRI, subunidad γ
Upstate®, from rabbit
Sinónimos:
High affinity immunoglobulin epsilon receptor subunit gamma, Fc-epsilon RI-gamma, Fc receptor gamma-chain, FcR gamma, IgE Fc receptor subunit gamma
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, rat, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FCER1A(2205)
Categorías relacionadas
General description
La subunidad gamma del receptor epsilon de inmunoglobulina de alta afinidad (UniProt P20411; también conocida como Fc-epsilon RI-gamma, receptor Fc cadena gamma, FceRI gamma, FCR gamma, subunidad gamma del receptor de Fc de la IgE) está codificada por el gen Fcer1g (también conocido como Fce1g) (ID del gen: 25441) en la rata. FceR1 gamma es una proteína de membrana tipo I de paso único que se asocia con una variedad de cadenas alfa del receptor Fc (FcR) para formar un complejo de señalización funcional que regula varios aspectos de la respuesta inmunitaria. La subunidad gamma tiene un papel crucial en permitir que el receptor de la Fc de la IgE alcance la superficie celular. El FceRI gamma se encuentra exclusivamente en mastocitos y basófilos. En roedores el Fc épsilon RI es un complejo tetrámero de subunidades unidas no covalentemente: una subunidad alfa de unión a la IgE, una subunidad beta y un dímero de subunidades gamma unidas por puentes disulfuro. Cuando los alérgenos multivalentes se unen a la IgE ligada al receptor, la consiguiente agregación de los receptores induce la liberación de mediadores responsables de los síntomas de la alergia. (Ref.: Blank, U., et al. (1989). Nature 337(6203); 187-189).
Specificity
Reactividad cruzada con otras especies no probada.
Reconoce, y es específico de, la subunidad γ del FcεRI, PM 10 kDa.
Immunogen
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde a 7 aminoácidos de la región C-terminal de la subunidad gamma del FceRI de rata.
Application
Análisis mediante citometría de flujo: 0,1 µg de un lote representativo detectaron la subunidad gamma del FceRI en células de leucemia basofílica de rata.
Categoría de investigación
Inflamación e inmunología
El anti-subunidad gamma del FceRI , nº de ref. 06-727, es un anticuerpo policlonal de conejo que detecta la subunidad gamma del FceRI y ha sido probado para utilizar en citometría de flujo y Western Blotting.
Subcategoría de investigación
Inmunoglobulinas e inmunología
Quality
Evaluada por inmunotransferencia Western en lisados RIPA de células RBL.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): 0.5-2 μg/ml de este anticuerpo detectaron la subunidad gamma del FcεRI en lisado RIPA de células RBL.
Target description
30 kDa
Physical form
IgG policlonal de conejo purificada en tampón que contiene un 70 % de tampón de almacenamiento (Tris-glicina 0,1 M, pH 7,4, NaCl 0,15 M con azida sódica al 0,05 %) 30 % de glicerol.
Presentación: Purificada
Proteína A purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de células RBL
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Linda K Myers et al.
Arthritis and rheumatism, 63(9), 2661-2670 (2011-05-19)
To explore the characteristics of the T cell population that responds to an analog peptide (A9) of type II collagen and regulates autoimmunity, using the collagen-induced arthritis (CIA) model. Analog peptide A9 is a 26-amino acid peptide analogous to the
Functional contributions of the FcepsilonRIalpha and FepsilonRIgamma subunit domains in FcepsilonRI-mediated signaling in mast cells.
Repetto, B, et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 156, 4876-4883 (1996)
The human megakaryocytic cell line UT-7/TPO expresses functional platelet agonist signals mediated through GPVI and thromboxane receptor.
Tatsuya Kawaguchi,Ryuji Hashimoto,Hiroshi Yokota
Cell Biology International null
Bernhard Kerscher et al.
European journal of immunology, 46(2), 381-389 (2015-11-13)
The C-type lectin receptor (CTLR), Clec4d (MCL, CLECSF8), is a member of the Dectin-2 cluster of CTLRs, which also includes the related receptors Mincle and Dectin-2. Like Mincle, Clec4d recognizes mycobacterial cord factor, trehalose dimycolate, and we recently demonstrated its
Kevin Reppschläger et al.
The Journal of biological chemistry, 291(43), 22427-22441 (2016-09-10)
Protein-tyrosine phosphatase TULA-2 has been shown to regulate receptor signaling in several cell types, including platelets. Platelets are critical for maintaining vascular integrity; this function is mediated by platelet aggregation in response to recognition of the exposed basement membrane collagen