Documentos clave
05-636-AF488
Sigma-Aldrich
Anti-fosfohistona H2A.X (Ser139), clon JBW301, anticuerpo conjugado con Alexa Fluor 488
clone JBW301, from mouse, ALEXA FLUOR 488
Sinónimos:
Histone H2AX, H2a/x, Histone H2A.X
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
ALEXA FLUOR 488
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
JBW301, monoclonal
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
vertebrates (based on 100% sequence homology)
técnicas
immunocytochemistry: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer139)
Información sobre el gen
human ... H2AX(3014)
Descripción general
La histona H2A.X es una variante de la histona H2A y está igualmente asociada con el ADN genómico. Sin embargo, esta histona se diferencia estructuralmente de otros miembros de la familia H2A en que posee una cola C-terminal que contiene el residuo de Ser139 que es fosforilada en respuesta a roturas en el ADN bicatenario. La fosforilación de la H2A.X es un proceso rápido mediado por proteínas ATM/ATR.
Aplicación
Este anticuerpo anti-fosfo histona H2A.X (Ser139), clon JBW301, conjugado con Alexa Fluor 488, está validado para utilizar en ICC para la detección de la fosfo histona H2A.X (Ser139).
Calidad
Evaluada mediante inmunocitoquímica en células HeLa no tratadas (control negativo) y tratadas con estaurosporina.
Análisis mediante inmunocitoquímica: una dilución 1:100 de un lote representativo detectó la fosfohistona H2A.X (Ser139) en células HeLa tratadas con estaurosporina, y no en células HeLa no tratadas.
Descripción de destino
17 kDa calculados
Otras notas
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Información legal
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Huan Zhang et al.
Frontiers in oncology, 12, 999302-999302 (2022-12-17)
Poly(ADP-ribose) (PAR) polymerase inhibitors (PARPi) either have been approved or being tested in the clinic for the treatment of a variety of cancers with homologous recombination deficiency (HRD). However, cancer cells can develop resistance to PARPi drugs through various mechanisms
Lara H El Touny et al.
Oncotarget, 12(21), 2114-2130 (2021-10-23)
The therapeutic efficacy of temozolomide (TMZ) is hindered by inherent and acquired resistance. Biomarkers such as MGMT expression and MMR proficiency are used as predictors of response. However, not all MGMTlow/-ve/MMRproficient patients benefit from TMZ treatment, indicating a need for
Lidia F Hernandez et al.
Cell death discovery, 7(1), 134-134 (2021-06-06)
Ovarian cancer is the most lethal gynecological cancer in the US. Standard treatment consists of surgery followed by chemotherapies relying on apoptotic tumor cell death. Most women with advanced stage disease will relapse, suggesting that this disease is characterized by
Lazina Hossain et al.
International journal of molecular sciences, 25(14) (2024-07-27)
Secondary lymphedema is caused by damage to the lymphatic system from surgery, cancer treatment, infection, trauma, or obesity. This damage induces stresses such as oxidative stress and hypoxia in lymphatic tissue, impairing the lymphatic system. In response to damage, vascular
Chien-Hsing Chang et al.
Molecular cancer therapeutics, 15(8), 1910-1919 (2016-05-22)
Sacituzumab govitecan (IMMU-132), an SN-38-conjugated antibody-drug conjugate, is showing promising therapeutic results in a phase I/II trial of patients with advanced Trop-2-expressing, metastatic, solid cancers. As members of the ATP-binding cassette (ABC) transporters confer chemotherapy resistance by active drug efflux