Documentos clave
05-257
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-p300 CT, clon RW128
clone RW128, Upstate®, from mouse
Sinónimos:
KAT3B
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
RW128, monoclonal
species reactivity
mouse, rat, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... EP300(2033)
General description
p300 (también EP300 o proteína p300 de unión a E1A) y CBP (también CREBBP o proteína de unión a CREB) son dos proteínas co-activadoras de la transcripción (o coactivadores) estrechamente relacionadas. La p300 y la CBP interactúan con numerosos factores de la transcripción y actúan para aumentar la expresión de sus genes diana.
p300 y CBP tienen estructuras similares. Ambas contienen cinco dominios de interacción con proteínas, el dominio de interacción con el receptor nuclear (RID), el dominio de interacción con CREB y MYB (KIX), las regiones cisteína/histidina (CH1 y CH3) y el dominio de unión en respuesta al interferón (IBiD). Además, la p300 y la CBP contienen cada una un dominio de proteína o histona acetiltransferasa (PAT/HAT) y un bromodominio que se une a las lisinas acetiladas y a un motivo de dedo PHD con función desconocida.
Se cree que la p300 y la CBP aumentan la expresión génica de tres maneras:
(1) relajando la estructura de la cromatina en el promotor del gen a través de su actividad histona acetiltransferasa (HAT) intrínseca
(2) reclutando la maquinaria de transcripción basal, incluida la ARN polimerasa II, en el promotor
(3) actuando como moléculas adaptadoras.
Specificity
Reconoce la p300 y coinmunoprecipita E1A.
Immunogen
Epítopo: C-terminal
GST-fusión al C-terminal de la p300 humana
Application
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
Subcategoría de investigación
Histonas
Biología de la cromatina
Proteínas de unión al ARN (RBP)
Utilice el anticuerpo anti-p300 CT, clon RW128 (anticuerpo monoclonal de ratón) validado en CHIP, IP, WB para detectar la p300 CT, también conocida como KAT3B.
Quality
evaluada sistemáticamente por inmunotransferencia en extracto nuclear de HeLa
Target description
300 kDa
Physical form
Inmunoglobulina purificada en proteína A en PBS, pH 7,4, azida sódica al 0,05 % y glicerol al 30 %
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Mantener durante 2 años a -20°C desde la fecha de envío. Distribuir en alícuotas para evitar congelaciones y descongelaciones repetidas. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Analysis Note
Control
Control de antígeno positivo: Nº de ref. 12-309, extracto nuclear de células HeLa. Añada un volumen igual de tampón de muestra reductor Laemmli a 10 μl del extracto y deje hervir durante 5 minutos para reducir la preparación. Cargue 20 μg del extracto reducido por carril para minigeles.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Specialized compartments of cardiac nuclei exhibit distinct proteomic anatomy.
Franklin, S; Zhang, MJ; Chen, H; Paulsson, AK; Mitchell-Jordan, SA; Li, Y; Ping, P; Vondriska, TM
Molecular and Cellular Proteomics null
MAPK p38 regulates transcriptional activity of NF-kappaB in primary human astrocytes via acetylation of p65.
Saha, RN; Jana, M; Pahan, K
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950) (1950)
Targeting of aryl hydrocarbon receptor-mediated activation of cyclooxygenase-2 expression by the indole-3-carbinol metabolite 3,3'-diindolylmethane in breast cancer cells.
Degner, SC; Papoutsis, AJ; Selmin, O; Romagnolo, DF
The Journal of Nutrition null
Surabhi Dangi-Garimella et al.
PloS one, 8(5), e64566-e64566 (2013-05-23)
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is associated with a pronounced collagen-rich stromal reaction that has been shown to contribute to chemo-resistance. We have previously shown that PDAC cells are resistant to gemcitabine chemotherapy in the collagen microenvironment because of increased expression
Marco Turci et al.
Retrovirology, 9, 102-102 (2012-12-12)
Retroviruses HTLV-1 and HTLV-2 have homologous genomic structures but differ significantly in pathogenicity. HTLV-1 is associated with Adult T cell Leukemia (ATL), whereas infection by HTLV-2 has no association with neoplasia. Transformation of T lymphocytes by HTLV-1 is linked to