Saltar a
XTG9-RO
Roche
Reactivo de transfección de ADN X-tremeGENE 9
Polymer reagent for transfecting common cell lines
Sinónimos:
transfection reagent
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106502
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
Molecular Biology
form
liquid (aqueous solution)
usage
 mL (suitable for 165 transfections)
packaging
pkg of 0.4 mL (06365779001), pkg of 1.0 mL (06365787001), pkg of 5 × 1.0 mL (06365809001)
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
transfection: suitable
storage temp.
2-8°C
General description
El reactivo de transfección de ADN X-tremeGENE 9 es una mezcla patentada de lípidos y otros componentes suministrados en etanol al 80 %, filtrados a través de una membrana de 0,2 μm de tamaño de poro y envasados en viales de vidrio.
Application
El reactivo de transfección del ADN X-tremeGENE 9 es un reactivo no liposómico de múltiples componentes para experimentos de análisis celular. Debido a su extremadamente baja citotoxicidad, la mínima necesidad de optimización y la capacidad para proporcionar una elevada eficiencia de transfección en un amplio abanico de líneas celulares habitualmente utilizadas incluso con suero, es muy adecuado para aplicaciones en todos los campos de análisis celular.
El reactivo de transfección del ADN X-tremeGENE 9 es idóneo para aplicaciones de análisis celular como:
  • Expresión de proteínas recombinantes para análisis funcional.
  • Estudios fisiológicos de las vías metabólicas.[1][2]
  • Análisis de secuencias reguladoras utilizando ensayos con genes.[3]
  • Ensayos de expresión génica.[3][4]
  • Estudios de investigación del cáncer.[5]
  • Evaluaciones específicas.
Features and Benefits
  • Genera resultados fisiológicamente pertinentes utilizando un reactivo con una citotoxicidad extremadamente baja para una máxima viabilidad celular postransfección.
  • Ahorra tiempo y elimina múltiples etapas de manipulación; sólo hay que diluir el reactivo de transfección de ADN X-tremeGENE 9, incubar con ADN plasmídico y pipetear le mezcla directamente en las células (con o sin suero).
  • Evita procedimientos de optimización prolongados en las líneas celulares habitualmente utilizadas.
Physical form
Se suministra en etanol al 80 % y esterilizado mediante filtración a través de una membrana de tamaño de poro de 0,2 μm. Número de pruebas: Utilizando el procedimiento habitual, puede emplearse 1 ml del reactivo de transfección de ADN X-tremeGENE 9 para realizar hasta 6 600 transfecciones en placas de 96 pocillos utilizando una proporción 3:1 y hasta 10 000 transfecciones utilizando una proporción 2:1.
Analysis Note
Cada lote de reactivo de transfección de ADN X-tremeGENE 9 se prueba meticulosamente siguiendo los procedimientos de calidad establecidos para garantizar que el producto rinde uniformemente según las especificaciones. Durante los análisis de calidad, se transfectan las células con un vector de ADN del gen indicador utilizando el reactivo de transfección X-tremeGERNE 9 (cociente 3:1 μl/μg de ADN). La actividad del gen indicador se supervisa mediante detección quimioluminiscente. Utilizando una curva patrón, se determina la cantidad total de proteína recombinante por pocillo para cumplir la especificación.
Other Notes
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos diagnósticos.
Legal Information
X-tremeGENE is a trademark of Roche
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
XTGHP-ROXTG360-ROSITRAN-RO
technique(s)
transfection: suitable
technique(s)
transfection: suitable
technique(s)
transfection: suitable
technique(s)
transfection: suitable
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
form
liquid (aqueous solution)
form
liquid (aqueous solution)
form
liquid (aqueous solution)
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
packaging
pkg of 0.4 mL (06365779001), pkg of 5 × 1.0 mL (06365809001), pkg of 1.0 mL (06365787001)
packaging
pkg of 0.4 mL (06366244001), pkg of 1.0 mL (06366236001), pkg of 5 × 1 mL (06366546001)
packaging
pkg of 0.4 mL (08724105001), pkg of 1.0 mL (08724121001), pkg of 5 × 1.0 mL (08724156001)
packaging
pkg of 1 mL (04476093001 [1 mg/ml]), pkg of 5 × 1 mL (04476115001 [5 x 1 mg/ml])
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
62.2 °F
flash_point_c
16.8 °C
hcodes
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)