Documentos
04-855
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-GluR1, clon C3T, monoclonal de conejo
culture supernatant, clone C3T, Upstate®
Sinónimos:
Anti-GluA1, Anti-GluR-1, Anti-GluR-A, Anti-GluR-K1, Anti-GluR1
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
C3T, monoclonal
species reactivity
human, chimpanzee, rat, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GRIA1(2890)
General description
El L-glutamato es el principal neurotransmisor excitador del sistema nervioso central. La neurotransmisión glutamatérgica interviene en la mayoría de los aspectos de la función cerebral normal y puede estar alterada en muchas dolencias neuropatológicas. Los receptores de glutamato metabotrópicos son una familia de receptores acoplados a proteínas G que se han dividido en 3 grupos. El grupo I incluye el GRM1 y se ha demostrado que estos receptores activan la fosfolipasa C. Se ha comunicado expresión del GRM1 en varias regiones del cerebro y la médula espinal. Se han aislado EST de bancos de cerebro y ojos.
Specificity
Reconoce el GluR1, Pm 106 kDa.
Se prevé reacción cruzada con chimpancé debido a la homología de secuencia del 100 %.
Immunogen
Péptido sintético conjugado con KLH que corresponde a los aminoácidos 858-868 (..TLPRNSGAMAS..) del GluR1 humano (aminoácidos 840-850 del GluR1 humano maduro)
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-GluR1, clon C3T, detecta el nivel de GluR1, y se ha publicado y validado para utilizar en IH, IP y WB.
Inmunoprecipitación: 2 μl de un lote anterior provocó la inmunoprecipitación del GluR1 de una preparación microsómica cerebral de rata.
Inmunohistoquímica: Se ha demostrado que un lote anterior de este anticuerpo detectó el GluR1 en tejidos humanos, de ratón y de rata.
Subcategoría de investigación
Neurotransmisores y receptores
Quality
Evaluada sistemáticamente mediante inmunotransferencia Western de preparación microsómica cerebral de rata.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): Una dilución 1:5 000-1:10 000 de este lote detectó el GluR1 en preparación microsómica cerebral de rata (Nº de referencia 12-144).
Target description
106 kDa
Linkage
Sustituye a: 05-855
Physical form
Sobrenadante cultivado en azida sódica al 0,05 %
Storage and Stability
Mantener durante 2 años a -20°C desde la fecha de envío. Distribuir en alícuotas para evitar congelaciones y descongelaciones repetidas. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Analysis Note
Control
Evaluado de forma rutinaria mediante inmunotransferencia en preparación microsómica de cerebro de rata (12-144)
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
A L Mammen et al.
The Journal of biological chemistry, 272(51), 32528-32533 (1998-01-24)
Modulation of alpha-amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionic Acid (AMPA) receptors in the brain by protein phosphorylation may play a crucial role in the regulation of synaptic plasticity. Previous studies have demonstrated that calmodulin (CaM) kinase II can phosphorylate and modulate AMPA receptors. However, the
Gonadectomy differentially regulates steroid receptor coactivator-1 and synaptic proteins in the hippocampus of adult female and male C57BL/6 mice.
Chen Bian,Kongjiang Zhu,Li Yang,Sen Lin,Shurong Li,Bingyin Su,Jiqiang Zhang
Synapse null
Zhexing Wen et al.
Nature, 515(7527), 414-418 (2014-08-19)
Dysregulated neurodevelopment with altered structural and functional connectivity is believed to underlie many neuropsychiatric disorders, and 'a disease of synapses' is the major hypothesis for the biological basis of schizophrenia. Although this hypothesis has gained indirect support from human post-mortem
Linli Qiu et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 156, 23-31 (2015-11-27)
Androgens have been proposed to play important roles in the regulation of hippocampus function either directly, through the androgen receptor (AR), or indirectly, through estrogen receptors (ERs), after aromatization into estradiol. Steroid receptor coactivator-1 (SRC-1) is present in the hippocampus
Cellular localizations of AMPA glutamate receptors within the basal forebrain magnocellular complex of rat and monkey.
Martin, L J, et al.
The Journal of Neuroscience, 13, 2249-2263 (1993)