04-1550
Anti-SC-35 Antibody, clone 1SC-4F11
ascites fluid, clone 1SC-4F11, from mouse
Sinónimos:
Protein PR264, Splicing component, 35 kDa, Splicing factor SC35, splicing factor, arginine/serine-rich 2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1SC-4F11, monoclonal
reactividad de especies
human, mouse, rat
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SRSF2(6427)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Calidad
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected Sc35 on 10 µg of A431 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análisis
A431 cell lysate
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable