S-023
Sirolimus-D3 solution
100 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
100 μg/mL in acetonitrile
aplicaciones
clinical testing
Formato
single component solution
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Descripción general
Aplicación
- Development of generic metabolic Raman calibration models: This study applied solution titration in aqueous phases and data augmentation techniques to develop robust Raman spectroscopy calibration models, potentially useful for in-line monitoring of bioprocesses including those involving Sirolimus-D₃ (Zhang et al., 2024).
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)