900413P
Avanti
16:0(Alkyne)-18:1 PC
Avanti Research™ - A Croda Brand, powder
Sinónimos:
1-Hexadec-15-ynoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (900413P-1MG)
pkg of 1 × 5 mg (900413P-5MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lípido
click reagents
phospholipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCC#C)=O)=O
Clave InChI
NDRAUXUDCINHQS-VYOBOKEXSA-N
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)