Documentos clave
900143J
Avanti
PGB2
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
15-Hydroxy-9-oxoprosta-5,8(12),13-trienoic acid, 9-oxo-15S-hydroxy-prosta-5Z,8(12),13E-trien-1-oic acid, Prostaglandin B2
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
synthetic
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
methyl acetate solution
envase
pkg of 1X5 mg (900143J-5MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCC[C@H](O)\C=C\C1=C(C\C=C/CCCC(O)=O)C(=O)CC1
InChI
1S/C20H30O4/c1-2-3-6-9-17(21)14-12-16-13-15-19(22)18(16)10-7-4-5-8-11-20(23)24/h4,7,12,14,17,21H,2-3,5-6,8-11,13,15H2,1H3,(H,23,24)/b7-4-,14-12+/t17-/m0/s1
Clave InChI
PRFXRIUZNKLRHM-HKVRTXJWSA-N
Aplicación
Lipids research
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)