890000P
Avanti
MVL5
Avanti Research™ - A Croda Brand 890000P, powder
Sinónimos:
N1-[2-((1S)-1-[(3-aminopropyl)amino]-4-[di(3-amino-propyl)amino]butylcarboxamido)ethyl]-3,4-di[oleyloxy]-benzamide
Formulario
powder
envase
package of 1 × 1 mg (890000P-1mg)
package of 1 × 5 mg (890000P-5MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 890000P
aplicaciones
advanced drug delivery
tipo de lípido
transfection
cationic lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCC/C=C\CCCCCCCCOC1=C(OCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)C=C(C(NCCNC(C([NH2+]CCC[NH3+])CCC[N+](CCC[NH3+])([H])CCC[NH3+])=O)=O)C=C1.[5Cl-]
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (890000P-5MG)
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)