Merck
880132P
Avanti
DSPE-PEG(5000) Amine
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinónimos:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[amino(polyethylene glycol)-5000] (ammonium salt)
Seleccione un Tamaño
10 MG
$247.000
$247.000
Fecha estimada de envío16 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
$247.000
About This Item
Número de CAS:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
$247.000
Fecha estimada de envío16 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 10 mg (880132P-10mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC([(OCH2CH3)113]N)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
Descripción general
DSPE-PEG(5000) Amine is a functionalized polyethylene glycol (PEG) lipid, containing two stearic acid as a hydrophobic moiety.[1]
Aplicación
DSPE-PEG(5000) Amine has been used in the preparation of polyethylene glycol (PEG)-lipid monolayers for neutron reflectivity study.[2]
Envase
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (880132P-10mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Enhanced stability of PEG-block-poly (N-hexyl stearate l-aspartamide) micelles in the presence of serum proteins
Diezi TA, et al.
Molecular Pharmaceutics, 7(4), 1355-1360 (2010)
Folate-targeted gadolinium-lipid-based nanoparticles as a bimodal contrast agent for tumor fluorescent and magnetic resonance imaging
Nakamura T, et al.
Biological & Pharmaceutical Bulletin, 37(4), 521-527 (2014)