880123X
Avanti
DSPE-PEG(5000) Folate
Avanti Research™ - A Croda Brand 880123X
Sinónimos:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[folate(polyethylene glycol)-5000] (ammonium salt):methanol (9:1)
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 1 mL (880123X-500ug)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 880123X
concentración
0.5 mg/mL (880123X-500ug)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC([(OCH2CH2)113]NC(CC[C@H](NC(C1=CC=C(NCC(C=N2)=NC3=C2N=C(N)NC3=O)C=C1)=O)C([O-])=O)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- in preparation of folate functionalized nanoparticles (NPs)
- in synthesis of BTPEPBI-containing nanoparticles
- in preparation of paclitaxel loaded folate modified lipid-shell and polymer-core nanoparticles (FLPNPs)
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)