870855A
Avanti
3-Me-Glutaryl Carnitine
Avanti Research™ - A Croda Brand 870855A, paste
Sinónimos:
3-methylglutaryl L-carnitine
About This Item
Productos recomendados
Formulario
paste
envase
pkg of 1 × 5 mg (870855A-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 870855A
tipo de lípido
bioactive lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CC(C)CC(O)=O)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C13H23NO6/c1-9(5-11(15)16)6-13(19)20-10(7-12(17)18)8-14(2,3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3,(H-,15,16,17,18)
Clave InChI
HFCPFJNSBPQJDP-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
también adquirido normalmente con este producto
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)