Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H21NO6 · xLi+
Número CAS:
Peso molecular:
275.30 (free acid basis)
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Glutaryl-L-carnitine lithium salt, ≥98.0% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
solid
optical activity
[α]/D -20±2°, c = 1 in H2O
impurities
≤10% water
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCC(O)=O)=O)CC([O-])=O.C
InChI
1S/C12H21NO6/c1-13(2,3)8-9(7-11(16)17)19-12(18)6-4-5-10(14)15/h9H,4-8H2,1-3H3,(H-,14,15,16,17)/t9-/m1/s1
InChI key
NXJAXUYOQLTISD-SECBINFHSA-N
Biochem/physiol Actions
Increased formation and excretion of glutarylcarnitin results from a glutaryl-CoA dehydrogenase deficiency, an inborn error of lysine and tryptophan metabolism. Secondary carnitine depletion due to increased formation and urinary excretion of glutarylcarnitine is suggested to play an important role in the neuropathogenesis of glutaryl-CoA dehydrogenase deficiency, inducing excitotoxic neuronal damage and mitochondrial dysfunction.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glutaryl-L-carnitine lithium salt
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?