Merck
860871P
Avanti
C24:1 Mono-sulfo galactosyl (alpha) ceramide (d18:1/24:1)
Avanti Research - A Croda Brand 860871P, powder
Sinónimos:
3-O-Sulfo-D-galactosyl-α1,1′-N-Nervonoyl-D-erythro-sphingsoine (ammonium salt), (synthetic)
Seleccione un Tamaño
1 MG
$424.000
$424.000
Fecha estimada de envío16 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
$424.000
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C48H94N2O11S
Número de CAS:
Peso molecular:
907.33
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
$424.000
Fecha estimada de envío16 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (860871P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 860871P
tipo de lípido
sphingolipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[C@@H](O1)[C@H](O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H]([C@H]1CO)O.[NH4+]
InChI
1S/C48H91NO11S.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-44(52)49-41(42(51)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2)40-58-48-46(54)47(60-61(55,56)57)45(53)43(39-50)59-48;/h17-18,35,37,41-43,45-48,50-51,53-54H,3-16,19-34,36,38-40
Clave InChI
MQKRPROAXITSNY-BVRPAXLXSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
C24:1 Mono-sulfo galactosyl (a) ceramide (d18:1/24:1), also known as 3-O-Sulfo-D-galactosyl-a 1,1′-N-Nervonoyl-D-erythro-sphingsoine, is a synthetic sulfatide that belongs to the class of glycosphingolipids.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Sulfatides play a crucial role in various cellular processes such as protein trafficking, signal transduction and neuronal cell differentiation.[1] Accumulation of 3-O-Sulfogalactosylceramides (sulfatides), due to the deficiency of arylsulfatase A, leads to genetic disease metachromatic leukodystrophy.[2]
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860871P-1mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Analysis of complex lipidomes
Uphoff A, et al.
Medical Applications of Mass Spectrometry (2008)
Yanli Cui et al.
Glycoconjugate journal, 25(2), 147-155 (2007-08-19)
3-O-Sulfogalactosylceramides (sulfatides) accumulate in the genetic disease metachromatic leukodystrophy which is due to a defect in the catabolic enzyme, arylsulfatase A. Clinical diagnosis is usually confirmed by in vitro enzymatic deficiency of arylsulfatase A activity. The diagnosis may be complicated