860590P
Avanti
C18:1 Lactosyl(β) Ceramide (d18:1/18:1)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860590P, powder
Sinónimos:
D-lactosyl-β-1,1′ N-oleyol-D-erythro-sphingosine
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 5 mg (860590P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860590P
tipo de lípido
sphingolipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O
Clave InChI
YVBUQOZKCCPFCZ-HSVHIEHGSA-N
Aplicación
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)