860576P
Avanti
C16 Lactosyl(β) Ceramide (d18:1/16:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860576P, powder
Sinónimos:
D-lactosyl-β-1,1′ N-palmitoyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 5 mg (860576P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860576P
tipo de lípido
sphingolipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O
InChI
1S/C46H87NO13/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-35(50)34(47-38(51)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)33-57-45-43(56)41(54)44(37(32-49)59-45)60-46-42(55)40(53)39(52)36(31-48)58-46/h27,29,34-37,39-46,48-50,52-56H,3-26,28,30-33H2,1-2H3,(H,47,51)
Clave InChI
HLIJNIKSBCIDGO-QKLMXXKVSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
también adquirido normalmente con este producto
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)