860539P
Avanti
C16 Glucosyl(β) Ceramide (d18:1/16:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
D-glucosyl-β-1,1′-N-palmitoyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 25 mg (860539P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860539P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lípido
sphingolipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O
Clave InChI
VJLLLMIZEJJZTE-NNTBDIJYSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
también adquirido normalmente con este producto
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)