Merck
860094P
Avanti
C17:0 GM1 (synthetic)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
C17:0 GM1 (synthetic)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C72H132N4O31
Número de CAS:
Peso molecular:
1549.83
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.22
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
package of 1 × 100 μg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lípido
sphingolipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Envase
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (860094P-100UG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)