857522P
Avanti
N-Dodecanoyl-L-homoserine lactone
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
(S)-N-(2-oxotetrahydrofuran-3-yl)dodecanamide
descripción
(S)-N-(2-Oxotetrahydrofuran-3-yl)dodecanamide
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 10 mg (857522P-10MG)
pkg of 1 × 50 mg (857522P-50MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lípido
bacterial lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C1OCC[C@@H]1NC(CCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C16H29NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15(18)17-14-12-13-20-16(14)19/h14H,2-13H2,1H3,(H,17,18)
Clave InChI
WILLZMOKUUPJSL-UHFFFAOYSA-N
Envase
Información legal
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)