855475P
Avanti
12:0 Lyso PC
1-lauroyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Sinónimos:
1-dodecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(12:0/0:0)
Productos recomendados
assay
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 200 mg (855475P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (855475P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (855475P-500mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 855475P
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C20H42NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-20(23)26-17-19(22)18-28-29(24,25)27-16-15-21(2,3)4/h19,22H,5-18H2,1-4H3/t19-/m1/s1
Inchi Key
BWKILASWCLJPBO-LJQANCHMSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Artículos
The critical micelle concentration (CMC) can be approximately defined as the lipid monomer concentration at which appreciable amounts (>5% of total) of micellar aggregates first begin to appear in the equilibrium: nM1<=>Mn