850472C
Avanti
18:0-22:6 PC
1-stearoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Sinónimos:
1-octadecanoyl-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(18:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 2.5 mL (850472C-25mg)
pkg of 2 × 20 mL (850472C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (850472C-200mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850472C
concentración
10 mg/mL (850472C-25mg)
25 mg/mL (850472C-1g)
25 mg/mL (850472C-200mg)
tipo de lípido
phospholipids
cardiolipins
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
Envase
Información legal
también adquirido normalmente con este producto
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)