850325P
Avanti
10:0 PC
1,2-didecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Sinónimos:
1,2-dicapryl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(10:0/10:0)
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 200 mg (850325P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850325P-25mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850325P
tipo de lípido
cardiolipins
phospholipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C28H56NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-27(30)34-24-26(25-36-38(32,33)35-23-22-29(3,4)5)37-28(31)21-19-17-15-13-11-9-7-2/h26H,6-25H2,1-5H3
Clave InChI
MLKLDGSYMHFAOC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- as an internal standard to measure lipid metabolites for metabolic profiling using hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC)[2]
- to prepare lipid bilayer to reconstitute Vpu (membrane protein) and for biophysical studies[3]
- to prepare phospholipid membrane to study lipid-induced conformation of a 27-residue Cry4Ba-α7 peptide[1]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
The critical micelle concentration (CMC) can be approximately defined as the lipid monomer concentration at which appreciable amounts (>5% of total) of micellar aggregates first begin to appear in the equilibrium: nM1<=>Mn