Merck
850189P
Avanti
18:0-20:4 PI(3)P
powder
Sinónimos:
1-stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-3′-phosphate) (ammonium salt)
Seleccione un Tamaño
100 μG
$346.000
500 μG
$1.380.000
$346.000
Fecha estimada de envío06 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
$346.000
500 μG
$1.380.000
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C47H90N2O16P2
Número de CAS:
Peso molecular:
1001.17
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
$346.000
Fecha estimada de envío06 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99% (TLC)
Formulario
powder
envase
package of 1 × 100 μg (850189P-100UG)
package of 1 × 500 μg (850189P-500UG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lípido
phospholipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](OP(O)([O-])=O)[C@H]1O)=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
Categorías relacionadas
Descripción general
Phosphatidylinositol 3‐phosphate (PI(3)P) is obtained from the phosphorylation of inositol ring of phosphatidylinositol.[1] PI(3)P is localized in the early endosomes, multivesicular endosomes and autophagosomes.[2]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Phosphatidylinositol 3‐phosphate (PI(3)P) regulates the autophagy in lysosomes.[2]
Envase
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (850189P-100UG)
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (850189P-500UG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Phosphatidylinositol 3-phosphates?at the interface between cell signalling and membrane traffic
Marat A L and Haucke V
The Embo Journal, 35(6), 561-579 (2016)
Phosphatidylinositol-3-phosphate in the regulation of autophagy membrane dynamics
Nascimbeni A C, et al.
FEBS Journal, 284(9), 1267-1278 (2017)