840053P
Avanti
Brain PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 840053P, powder
Sinónimos:
L-α-phosphatidylcholine (Brain, Porcine)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 2 × 100 mg (840053P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (840053P-25mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 840053P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3/b21-20-/t40-/m1/s1
Clave InChI
WTJKGGKOPKCXLL-VYOBOKEXSA-N
Descripción general
Aplicación
- in the preparation of small unilamellar vesicles (SUVs)
- as a constituent in serial protein misfolding cyclic amplification (sPMCA) buffer
- as standard for ion mobility shift-mass spectrometry (IMS-MS)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)