700330P
Avanti
Allolithocholic acid
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
5α-cholanoic acid-3α-ol
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
package of 1 × 5 mg (700330P-5MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lípido
bile acids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C (−15°C to −25°C)
Envase
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)