Merck
700241P
Avanti
Apocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
8(14),5β-Cholenoic acid-3α,12α-diol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H38O4
Número de CAS:
Peso molecular:
390.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
41141802
NACRES:
NA.25
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
package of 1 × 5 mg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lípido
bile acids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC1[C@@]2(C(CCC2=C3C(C4(C(CC(CC4)O)CC3)C)C1)C(CCC(=O)O)C)C
InChI
1S/C24H38O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-16,18,20-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14?,15?,16?,18?,20?,21?,23?,24-/m1/s1
Clave InChI
XWJTYEGVQBFZHI-CVLMAKDASA-N
Categorías relacionadas
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700241P-5MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)