Z755567
BlotBoy™ 3D platform rocker
AC/DC input 230 V AC, UK plug, CE compliant
Sinónimos:
3D shaker, blot rocker, blot washing, blotter, destaining equipment, gyratory mixing equipment, immunoblotting, mixer
Seleccione un Tamaño
$468.300
Fecha estimada de envío26 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$468.300
Fecha estimada de envío26 de abril de 2025
Productos recomendados
descripción
tilt angle: +/- 8°
Características
CE compliant
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific B3D1308-230-UK plug
Parámetros
12 rpm speed (10 rpm for 230V)
4-65 °C temp. range
4.5 lb load
An × P × P
12 in. (30 cm) × 12 in. (30 cm) × 8 in. (20 cm)
plataforma L × An
12 in. × 12 in.
Descripción general
BlotBoys are supplied with autoclavable flat mats and are ideal for blot washes and gel staining/destaining. Designed to expand the useable bench space by 80%, the BlotBoy is supplied with a 12 x 12 in. platform.
The BlotBoy can accept stackable platforms, handles loads up to 2 kg, and has maintenance free brushless motors; safe for use in cold rooms and incubators.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)