Documentos clave
Z742490
Generator probe for D1000 handheld homogenizer
14 mm x 130 mm saw tooth, for 50 mL tubes up to 250 mL vessels
Seleccione un Tamaño
1 EA
$885.800
$885.800
Fecha estimada de envío15 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$885.800
About This Item
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.61
$885.800
Fecha estimada de envío15 de abril de 2025
sterilization compatibility
autoclavable compatible
feature
14 mm x 130 mm saw tooth, for 50 mL tubes up to 250 mL vessels
packaging
pkg of 1
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific D1000-M14
General description
Generator probes for Benchmark′s handheld homogenizer, the D1000.
All the generator probes are made of stainless steel and can be sterilized by autoclaving.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)