Merck
Z741033
Sigma-Aldrich
CJ Tee Syringe Adapter - CGA 180 Inlet
About This Item
Código UNSPSC:
12142200
NACRES:
NA.12
Nivel de calidad
Aplicación
Use to extract samples from gas cylinders. Please see attached bulletin for detailed instructions.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)