Documentos clave
Z740585
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Griffin
low form, capacity 2000 mL, subdivision, 100 mL (graduations: 20-2000 mL)
Seleccione un Tamaño
4 EA
$114.000
$114.000
Fecha estimada de envío15 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
4 EA
$114.000
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
$114.000
Fecha estimada de envío15 de mayo de 2025
Materiales
borosilicate glass
Características
subdivision 100 mL (graduations: 20-2000 mL)
envase
pkg of 4 ea
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
capacidad
2000 mL
Descripción general
Borosilicate glass, Griffin style, low form beakers with reference graduations and pour spout. Uniform, standard walls and flat bottom for even heating. Meet ASTM E960 designation.
Otras notas
Browse all glass beakers
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)