Documentos clave
Z740581
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Griffin
low form, capacity 600 mL, subdivision, 50 mL (graduations: 50-500 mL)
Seleccione un Tamaño
6 EA
$46.600
$46.600
Fecha estimada de envío25 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
6 EA
$46.600
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
$46.600
Fecha estimada de envío25 de mayo de 2025
Materiales
borosilicate glass
Características
subdivision 50 mL (graduations: 50-500 mL)
envase
pkg of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
capacidad
600 mL
Descripción general
Borosilicate glass, Griffin style, low form beakers with reference graduations and pour spout. Uniform, standard walls and flat bottom for even heating. Meet ASTM E960 designation.
Otras notas
Browse all glass beakers
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. Hello, What are the dimensions of the 500 ml beaker? Is it autoclavable?
    1 answer
    1. The dimensions of this product are 90 mm x 125 mm (O.D. x Height). This product consists of borosilicate glass which is autoclavable.