Documentos clave
Z685011
Ace sparger with hose barb
stopcock size 0-3 mm, L × O.D. 400 mm × 10 mm, porosity 145-174 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 6452-03
L × D.E.
400 mm × 10 mm
tamaño de la llave de paso
0-3 mm
tamaño de poro
145-174 μm porosity
Categorías relacionadas
Descripción general
Sparger tube with Ace fritted bottoms are available in various porosities. Top has either 0-3 or 0-5 mm stopcock and a 90 degree side arm hose connection. 10 mm O.D. spargers fit inside #11 Ace-Threds, 14 mm O.D. within #15 Ace- Threds.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)