Documentos clave
Z507660
Sigma-Aldrich
Ace gas dispersion tube with porous fritted glass tip
Fit #7 Ace-Thred, O.D. × L 7 mm × 135 mm, porosity 25-50 μm (C)
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 943523
D.E. × L
7 mm × 135 mm
tamaño de poro
25-50 μm porosity (C)
Categorías relacionadas
Aplicación
Ace gas dispersion tube with porous fritted glass tip is suitable for fine dispersion.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)