Documentos clave
Z672394
IKA® C-Mag magnetic stirrers
C-MAG MS magnetic stirrer, 230V UK plug
Sinónimos:
laboratory stirrers, magnetic plate stirrers, magnetic stirrers
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
entrada CA/CC
230 V AC, UK plug
Materiales
ceramic plate
Características
CE compliant
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
IKA 3582202
IKA C-MAG MS4
Parámetros
100-1500 rpm speed
plataforma tamaño
120 mm × 120 mm
agitador volumen
5 L
peso
6.5 lb
Descripción general
  • Stirs viscous materials with a maximum volume 15 L
  • Strong magnet: High magnetic adhesion prevents stir bar decoupling
  • Ceramic top: Seamless one-piece glass-ceramic top provides excellent resistance to chemicals
  • Elevated control panel: Minimizes contact with spills and allows for easy reading and adjustment of controls
  • Protection class IP 21
Información legal
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)