Documentos clave
Z403571
IKA® supports for stirring hot plates
H 44 boss head clamp, cast aluminum, 1/cs
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.76
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
aluminum (cast aluminum)
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
IKA 0002437700
color
none
Descripción general
For fastening the holding rod H 38 to the support rod H 16 V.
Clamping range - stand: 10 - 11 mm
Clamping range - extension arm: 11 mm
Material: cast aluminium
Información legal
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1