Documentos clave
Z550760
Sigma-Aldrich
Aldrich® separatory funnel with PTFE stopcock
capacity 250 mL
Seleccione un Tamaño
1 EA
$157.000
$157.000
Fecha estimada de envío03 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$157.000
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
$157.000
Fecha estimada de envío03 de mayo de 2025
descripción
conical
capacidad
250 mL
llave de paso calibre
2 mm
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)