Documentos clave
Z546607
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 60 mL, disc diam. 40 mm, porosity 4-8 μm
Sinónimos:
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Materiales
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
disco diám.
40 mm
embudo capacidad
60 mL
vástago diám.
12 mm
tamaño de poro
4-8 μm porosity
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)