BR464003
BRAND® filter funnel
borosilicate glass, capacity 50 mL, 3 D 3
Sinónimos:
Filter, Filter funnel
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
fabricante / nombre comercial
BRAND 464003
capacidad
50 mL
diám. del filtro
3.5 cm
tamaño de poro
16-40 μm
Categorías relacionadas
Descripción general
Crafted from borosilicate glass, known for its excellent thermal and chemical resistance, making it suitable for a wide range of substances.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)