Documentos clave
Z530700
Sigma-Aldrich
Aldrich® vacuum manifold with joints
positions, 4, joint: ST/NS 24/40
Seleccione un Tamaño
1 EA
$1.120.000
$1.120.000
Fecha estimada de envío11 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$1.120.000
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.79
$1.120.000
Fecha estimada de envío11 de mayo de 2025
Junta
joint: ST/NS24/40
Características
positions 4
Longitud
400 mm
Descripción general
This practical design provides clearance to accommodate 250mL flasks with a snap of a Keck® clip. Manifolds are available with either <ST/>14/20, <ST/>24/40, or <ST/>29/32 joints. Glass stopcocks have a 4mm bore.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Keck is a registered trademark of Adcuram Lab Technologies GmbH
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)