Documentos clave
Z529036
Sigma-Aldrich
Aldrich® can/drum adapters
Buttress-thread adapter
Seleccione un Tamaño
1 EA
$228.000
$228.000
Fecha estimada de envío01 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$228.000
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.01
$228.000
Fecha estimada de envío01 de mayo de 2025
Descripción general
2 in. NPT thread to 2 in. buttress-thread for Aldrich plastic cans and drums.
Chemically inert PBT adapters permit the attachment of pumps and bottle-top dispensers to Aldrich 5 gal cans or drums.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)