Documentos clave
Z415634
Sigma-Aldrich
Aldrich® dual bank manifold with high-vacuum PTFE valves
manifold with vacuum-gauge port, positions, 4
Seleccione un Tamaño
1 EA
$1.670.000
$1.670.000
Fecha estimada de envío24 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$1.670.000
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.79
$1.670.000
Fecha estimada de envío24 de abril de 2025
Características
positions 4
Longitud
400 mm
Descripción general
The dual bank manifolds come with 0-10 mm bore high-vacuum PTFE valves.
Attention: We supply high quality PTFE valves on Aldrich brand glassware; these have been tested and approved by our Glass Center.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)