Z405574
J. Young high-vacuum PTFE valve, straight through
stopcock size 8 mm, side arm O.D. 11 mm
About This Item
Código UNSPSC:
40141600
NACRES:
NB.79
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
J. Young
brazo lateral D.E.
11 mm
tamaño de la llave de paso
8 mm
Descripción general
The J. Young high-vacuum PTFE valve helps in controlling the atmosphere when using air-sensitive materials.
Features:
Features:
- PTFE piston with unique PTFE-sheathed elastomer O-ring seals
- Grease-free glass-to-PTFE seals
- High-vacuum to 10-6 torr
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)