Z314587
FORTUNA® Optima glass syringes with interchangeable components
capacity 50 mL, Luer lock tip style
Sinónimos:
FORTUNA Syringes, FORTUNA® Glass Syringes, Optima Glass Syringes
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
Características
autoclavable
graduated 2 mL
fabricante / nombre comercial
Fortuna Graf
capacidad
50 mL
Descripción general
- Interchangeable barrels and plungers
- Flanges flat on two sides to prevent syringe rolling
- Colored ring on plunger ends for easy volume measurement
- Conformity certified by H mark
Glass Luer - standard Luer hub
Luer lock - metal Luer lock tip on glass syringe, easy twist locks Luer needle onto syringe
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)