26270-U
SGE Needles for luer lock syringes
needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm, point style, 2
About This Item
Productos recomendados
Materiales
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tamaño de la aguja
23 ga
descripción
NLL-5/23
Características
point style 2
envase
pkg of 5 ea
fabricante / nombre comercial
SGE 39802
aguja L × D.E.
50 mm × 0.63 mm
Adaptador
luer lock
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)