Documentos clave
Z290882
Sigma-Aldrich
Peek Tubing Cutter
Sinónimos:
PEEK Tubing Cutter
Seleccione un Tamaño
1 EA
$52.400
$52.400
En stockDetalles
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$52.400
About This Item
UNSPSC Code:
41115700
eCl@ss:
32035301
NACRES:
SB.52
$52.400
En stockDetalles
Solicitar un pedido a granel
General description
Hace cortes limpios, perfectamente perpendiculares en tubería polimérica de diámetro externo de 1/16 in.a 1/8 in.. Diseñado para cortar tubería PEEK, este cortador es también útil para cortar tubería capilar de Teflón y Teftzel. Su diseño compacto incluye un mecanismo de seguridad. Incluye una hoja de repuesto.
Recommended products
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 5
1 of 5