Merck
Z285501
Sigma-Aldrich
DigiTrol II temperature controller
AC/DC input 240 V AC, 10 A (CE Compliant)
Seleccione un Tamaño
1 EA
$2.165.000
$2.165.000
Fecha estimada de envío18 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$2.165.000
About This Item
UNSPSC Code:
41112303
NACRES:
NB.76
$2.165.000
Fecha estimada de envío18 de abril de 2025
manufacturer/tradename
Glas-Col 104APL624K (CE)
parameter
32-999 °F temperature (0-750 °C)
output
2,400 watts
General description
Simultaneously displays set point and bath temperature to 1.0°C. Supplied with a Type K, 6 in. immersion thermocouple probe that fits Aldrich oil baths. 240 V models are supplied with a US connector.
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)